Läs mer
Nitrobensen, 100,0 %, 99,0 % renhet, För GC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11469121 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469121 1 L 1 L
11459121 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469121 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215585191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 SEK
    1133.38 SEK / 1 L
    Save 56.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 98-95-3
Molekylformel C6H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 123.11
InChI-nyckel LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, nitro, nitro-benzene, unii-zi9w9e8g2z, nob, zi9w9e8g2z, chembl98797, acmc-209m6j, nitroso benzene, keto-aniline, nitrosobenzene
PubChem CID 11473
ChEBI CHEBI:27986
IUPAC-namn nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrobenzene
Namnnotering För GC-analys
Färg Gult
Densitet 1,196 g/ml vid 25 °C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 1 L
Formel vikt 123.12
Procent renhet 0.99
Fysisk form Vätska