missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nitrobenzene 13C6 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrobenzene 13C6 |
| CAS | 89059-37-0 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylformel | 13C6 H5 N O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6, 1-nitro-, Benzene-13C6, nitro- (9CI), 1-Nitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Nitrobenzene-13C6, Nitrobenzene 13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| IUPAC-namn | nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatriene |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.07 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?