Läs mer
Nitrobenzene, ≥99%, ACS Reagent, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Produktkod. 15608350
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15608350 25 mL Glass Bottle 25ml
15642740 100 mL Glass Bottle 100ml
15672740 500 mL Glass Bottle 500ml
15652740 1 L Glass Bottle 1 L
15662740 2 L Glass Bottle 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15608350 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 25237925ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 98-95-3
Molekylformel C6H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 123.111
MDL-nummer MFCD00007043
InChI-nyckel LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
IUPAC-namn nitrobenzene
LEDER C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrobenzene
Smältpunkt 5°C to 6°C
Färg Yellow
Densitet 1.196g/mL at 25°C
Kokpunkt 210°C to 211°C
Explosionsgräns 0.4
Flampunkt 88°C (190.4°F)
Tändpunkt 899°F
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1662
Beilstein 507540
Ångdensitet 4.2 (vs air)
Formel vikt 123.11g/mol
Ångtryck 0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C)
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS Reagent
Fysisk form Liquid