Produktkod. 11314428
Produktkod.
Kvantitet
unitSize
11314428
5 g
5g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
11314428
Leverantör
Alfa Aesar™
Leverantörsnummer
042337.06
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Nitrobenzene-d5
Fysisk form
Liquid
Namnnotering
Isotopic
Densitet
1.25g/mL
Flampunkt
88°C (190°F)
Kvantitet
5 g
CAS
4165-60-0
Smältpunkt
6°C
Kokpunkt
211°C
Molekylformel
C6H5NO2
MDL-nummer
MFCD00044415
UN-nummer
UN1662
Synonym
nitrobenzene-d5, benzene-d5, nitro, nitrobenzene d5, benzene-d5-, nitro, 1-nitro 2 h? benzene, nitrobenzene-d5, 99.5 atom % d, nitro 2h5 benzene, 1-nitro 2h5 benzene, 2h5 benzene, nitro, nitrobenzene-d5, analytical standard
InChI-nyckel
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
LEDER
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O
IUPAC-namn
1-nitro(²H₅)benzene
Molekylvikt (g/mol)
128.14
PubChem CID
123210
Formel vikt
128.14
Procent renhet
99%
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .