Läs mer
Nitrobensen-d5, för NMR, 99 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10752011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10752011 5 g Glasflaska 5g
10144180 10 g Glasflaska 10g
10645222 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10752011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166360050
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 4165-60-0 | C6H5NO2 | 128.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4165-60-0
Molekylformel C6H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 128.14
MDL-nummer MFCD00044415
InChI-nyckel LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
Synonym nitrobenzene-d5, benzene-d5, nitro, nitrobenzene d5, benzene-d5-, nitro, 1-nitro 2 h? benzene, nitrobenzene-d5, 99.5 atom % d, nitro 2h5 benzene, 1-nitro 2h5 benzene, 2h5 benzene, nitro, nitrobenzene-d5, analytical standard
PubChem CID 123210
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobensen
LEDER [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrobenzene-d5
Fysisk form Vätska
Färg Färglös till gul
Namnnotering 99 atom % D
Deuterium (D) 98.5% min.
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Linjär formel C6D5NO2
Formel vikt 128.15
Kvalitet NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitrobenzene-d5
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.