Läs mer
Nitrobenzene-d5 (Reagent grade), CDN
Produktkod. 30314958
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30314958 10 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314958 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND002710G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrobenzene D5
CAS 4165-60-0
Molekylformel C6 2H5 N O2
Kvantitet 10 g
Synonym Nitrobenzene-D5, Nitrobenzene D5, Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-nitro-, Benzene-d5, nitro- (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), 6-Nitrobenzene-1,2,3,4,5-d5, Nitrobenzene-d5, Pentadeuterionitrobenzene, Perdeuteronitrobenzene
InChI formel InChI=1 S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenzene
Molekylvikt (g/mol) 128.14
Formel vikt 128.0634 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 99% Chemical Purity