Läs mer
Nitrobenzene Mixture 550 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene |
| CAS | 528-29-0, 99-65-0, 100-25-4, 97-00-7, 88-73-3, 121-73-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,2-Dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-2-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL |