Läs mer
Nitrobenzene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15876420
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
33 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
33kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876420 2.5 L 2.5 L
15849330 100 mL 100ml
15859330 1 L 1 L
15869330 33 kg 33kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15876420 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8067702500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-95-3
Specifikationer
Smältpunkt 6.0°C
Densitet 1.20 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 211°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00007043
Kvantitet 2.5 L
Synonym Nitrobenzene, Nitrobenzene
Molekylvikt (g/mol) 123.11