Läs mer
Nitrobensen, TRC
Produktkod. 30133864
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133864 10 g
30133476 50 g
30041037 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133864 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49300010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-95-3
Molekylformel C6 H5 N O2
Molekylvikt (g/mol) 123.11
Synonym Benzene, nitro-, Nitrobenzene, Essence of Mirbane, Essence of Myrbane, Mirbane oil, NSC 9573, Nitrobenzol, Oil of Mirbane, Oil of Myrbane
IUPAC-namn nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrobenzene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formel vikt 123.032
Procent renhet >95%