Läs mer
Nitrocefin (>90%), TRC
Produktkod. 30006530
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006530 100 mg
30004648 10 mg
30006893 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN493815100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41906-86-9
Molekylformel C21 H16 N4 O8 S2
Molekylvikt (g/mol) 516.5
Synonym (6R,7R)-3-[(1E)-2-(2,4-dinitrophenyl)ethenyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, [6R-[3(E),6α,7β]]-3-[2-(2,4-dinitrophenyl)ethenyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid;
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[[(E)-4-(2,4-dinitrophenyl)-2-thiophen-2-ylbut-3-enoyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CCS[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(\C=C\c3ccc(cc3[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c4cccs4)C(=O)N12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrocefin
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H16N4O8S2/c26-18(22-17-19(27)23-14(21(28)29)7-9-35-20(17)23)13(16-2-1-8-34-16)6-4-11-3-5-12(24(30)31)10-15(11)25(32)33/h1-8,10,13,17,20H,9H2,(H,22,26)(H,28,29)/b6-4+/t13?,17-,20-/m1/s1
Formel vikt 516.041