Beskrivning
- Hög membranyta för hög bindningskapacitet och ingen provförlust
- Exceptionellt låg bakgrund ger längre exponeringstid och bättre resultat
- Hög membranstabilitet för enkel hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Bredd (metrisk) | 300 mm |
| För användning med (applikation) | Optimalt lämpad för dot eller slot blot |
| För användning med (utrustning) | Western Blotting |
| Bindande kapacitet | >200μ g/ cm2 ; IgG |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Mått (LxB) | 30 x 300 mm |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CN 0.45 micron, Roll 300mm x 3m,Blotting
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P230-Ska hållas fuktigt med .
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P372-Explosionsrisk vid brand.
- P375-Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
- P370+P380-Vid brand: Utrym området.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrogen in nitrocellulose