Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Nitrocellulosamembran för blottning
Produktkod. 15591763 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Porstorlek:
0,22μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porstorlek unitSize
15591763 0,22μ m Varje
1 options
Produktkod. 15591763 Leverantör Sartorius Stedim Biotech™ Leverantörsnummer 1132741BL
Sartorius Stedim Biotech™ Nitrocellulosamembran för blottning kombinerar fördelarna med hög proteinbindningskapacitet med låg bakgrund och hög membranstabilitet.
  • Hög proteinbindningskapacitet.
  • Låg bakgrund och hög membranstabilitet.
  • Enkel hantering.
  • Stor yta.
  • Idealisk för western blotting, DNA blotting, dot blots, slot blots.
  • Optimerad för alla proteinblottingsystem som elektrotransfer, halvtorr eller enkel kapillärblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Cellulosanitrat
Porstorlek 0,22μ m
För användning med (applikation) Blotting
Tjocklek (metrisk) 130μ m
Vätbarhet ≤1s
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitrocellulose Blotting Membrane 0.22um, Roll 300m x 3m
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose