Läs mer
Thermo Scientific™ Nitrocellulosamembran, 0,2μ m
Produktkod. 10096363 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mått (LxB):
10,5 x 7,9 cm
12 x 8 cm
8 x 8 cm
Tillräckligt för:
15 mini-gel-fläckar
25 Mini-gel Blots
Förpackningsstorlek:
0.25kg
Paket med 15
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Tillräckligt för Förpackningsstorlek
10096363 8 x 8 cm 15 mini-gel-fläckar Paket med 15
10148113 10,5 x 7,9 cm 15 mini-gel-fläckar Paket med 15
10561674 12 x 8 cm 25 Mini-gel Blots 0.25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10096363 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88024
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Nitrocellulosa är en populär bindningsmatris för western blotting på grund av dess höga affinitet för proteiner och kompatibilitet med en mängd olika detektionsmetoder (western blotting, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder).
Nitrocellulosa är en populär bindningsmatris för western blotting på grund av dess höga affinitet för proteiner och kompatibilitet med en mängd olika detektionsmetoder (western blotting, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder). 0,2-μ m porstorlek är väl lämpad för western blotting, och denna mindre porstorlek är idealisk för överföring av lågmolekylära proteiner eller peptider och nukleinsyror (< 300 bp).
Funktioner inkluderar:
100 % rent nitrocellulosamembran
• —Bekvämt spara tid med förskurna ark
• Kompatibel med vanliga överföringsförhållanden och detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, kemiluminescens, fluorescens och radiomärkning
• Hög bindningsaffinitet ger —utmärkt proteinbindning, blockerar lätt och kräver inte förvätning med alkohol
• Låg bakgrund ger data av —hög kvalitet med låg bakgrundssignal i både kemiluminescerande och fluorescerande western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Beskrivning Nitrocellulosamembran, 0,2μ m, 8 x 8 cm
Bindande kapacitet ∼209μ g/cm ^ protein
Kvantitet 15 förskurna membran
Formatera Ark
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring Förvara membran plant vid rumstemperatur, borta från kemiska ångor. Vissa lösningsmedelsångor kan delvis lösa upp membranen, vilket kommer att störa porstrukturen. Håll membran borta från direkt solljus. Solljus kan göra att nitrocellulosan torkar och blir spröd.
Obs: Nitrocellulosamembranfilter är mycket brandfarliga. Håll borta från värme och öppen låga. Flampunkten är cirka 2 °C. Membran kan steriliseras genom ångautoklavering vid 121 °C.
Frakt skick Rumstemperatur
Mått (LxB) 8 x 8 cm
Tillräckligt för 15 mini-gel-fläckar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitrocellulose Membranes, 0.2 µm, 8 x 8 cm
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose