Beskrivning
Nitrocellulosa är en populär bindningsmatris för western blotting på grund av dess höga affinitet för proteiner och kompatibilitet med en mängd olika detektionsmetoder (western blotting, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder). 0,2-μ m porstorlek är väl lämpad för western blotting, och denna mindre porstorlek är idealisk för överföring av lågmolekylära proteiner eller peptider och nukleinsyror (< 300 bp).
Funktioner inkluderar:
100 % rent nitrocellulosamembran
• —Bekvämt spara tid med förskurna ark
• Kompatibel med vanliga överföringsförhållanden och detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, kemiluminescens, fluorescens och radiomärkning
• Hög bindningsaffinitet ger —utmärkt proteinbindning, blockerar lätt och kräver inte förvätning med alkohol
• Låg bakgrund ger data av —hög kvalitet med låg bakgrundssignal i både kemiluminescerande och fluorescerande western blotting
Spécification
Spécification
| Längd (metrisk) | 10.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 7.9 cm |
| Beskrivning | Pierce Nitrocellulosamembran, 0,2μ m, 10,5 x 7,9 cm |
| Kvantitet | 15 förskurna membran |
| Formatera | Ark |
| Material | Nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Innehåll och lagring | Förvara membran plant vid rumstemperatur, borta från kemiska ångor. Vissa lösningsmedelsångor kan delvis lösa upp membranen, vilket kommer att störa porstrukturen. Håll membran borta från direkt solljus. Solljus kan göra att nitrocellulosan torkar och blir spröd. Obs: Nitrocellulosamembranfilter är mycket brandfarliga. Håll borta från värme och öppen låga. Flampunkten är cirka 2 °C. Membran kan steriliseras genom ångautoklavering vid 121 °C. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mått (LxB) | 10,5 x 7,9 cm |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Nitrocellulose Membranes, 0.2
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.