Läs mer
Thermo Scientific™ Nitrocellulosamembran, 0,45μ m
Produktkod. 10551584 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mått (LxB):
10,5 x 7,9 cm
12 x 8 cm
3,5 m x 30 cm
8 x 8 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Tillräckligt för:
≥120 minigelfläckar (vid skärning till 8 x 10 cm)
15 mini-gel-fläckar
25 Mini-gel Blots
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 25
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Formatera Tillräckligt för Förpackningsstorlek
10551584 10,5 x 7,9 cm Ark 15 mini-gel-fläckar Paket med 15
10270584 8 x 8 cm Ark 15 mini-gel-fläckar Paket med 15
10168543 12 x 8 cm Ark 25 Mini-gel Blots Paket med 25
10773485 3,5 m x 30 cm Rulla ≥120 minigelfläckar (vid skärning till 8 x 10 cm) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10551584 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1722.00 SEK
    1377.65 SEK / Paket med 15
    Save 344.35 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Nitrocellulosa är en populär bindningsmatris för western blotting på grund av dess höga affinitet för proteiner och kompatibilitet med en mängd olika detektionsmetoder (western blotting, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder).
Nitrocellulosa är en populär bindningsmatris för western blotting på grund av dess höga affinitet för proteiner och kompatibilitet med en mängd olika detektionsmetoder (western blotting, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder). 0,45-μ m porstorlek är väl lämpad för ett brett spektrum av western blotting-förhållanden och idealisk för överföring av de flesta proteiner (> 20 kDa) och nukleinsyror (> 300 bp).
Funktioner inkluderar:
• 100 % rent nitrocellulosamembran
• —Spara tid bekvämt med förskurna ark eller välj rullformat för flexibiliteten att skära till den idealiska storleken
• Kompatibel med vanliga överföringsförhållanden och detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, kemiluminescens, fluorescens och radiomärkning
• Hög bindningsaffinitet ger —utmärkt proteinbindning, blockerar lätt och kräver inte förvätning med alkohol
• Låg bakgrund: producera högkvalitativa data med låg bakgrundssignal i både kemiluminescerande och fluorescerande western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 10.5 cm
Bredd (metrisk) 7.9 cm
Beskrivning Pierce Nitrocellulosamembran, 0,45μ m, 10,5 x 7,9 cm
Kvantitet 15 förskurna membran
Formatera Ark
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,45μ m
Innehåll och lagring Förvara membran plant vid rumstemperatur, borta från kemiska ångor. Vissa lösningsmedelsångor kan delvis lösa upp membranen, vilket kommer att störa porstrukturen. Håll membran borta från direkt solljus. Solljus kan göra att nitrocellulosan torkar och blir spröd. Obs: Nitrocellulosamembranfilter är mycket brandfarliga. Håll borta från värme och öppen låga. Flampunkten är cirka 2 °C. Membran kan steriliseras genom ångautoklavering vid 121 °C.
Frakt skick Rumstemperatur
Mått (LxB) 10,5 x 7,9 cm
Tillräckligt för 15 mini-gel-fläckar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitrocellulose Membranes, 0.45
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cellulose nitrate