Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulosamembran, 0,45μ m
Product Code. p-200000279 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mått (LxB):
10,5 x 7,9 cm
12 x 8 cm
3,5 m x 30 cm
8 x 8 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Tillräckligt för:
≥120 minigelfläckar (vid skärning till 8 x 10 cm)
15 mini-gel-fläckar
25 Mini-gel Blots
missing translation for 'unitSize'
Paket med 15
Paket med 25
Varje
Product Code. 10270584
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 88025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nitrocellulosa är en populär bindningsmatris för western blotting på grund av dess höga affinitet för proteiner och kompatibilitet med en mängd olika detektionsmetoder (western blotting, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder).
Nitrocellulosa är en populär bindningsmatris för western blotting på grund av dess höga affinitet för proteiner och kompatibilitet med en mängd olika detektionsmetoder (western blotting, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder). 0,45-μ m porstorlek är väl lämpad för ett brett spektrum av western blotting-förhållanden och idealisk för överföring av de flesta proteiner (> 20 kDa) och nukleinsyror (> 300 bp).
Funktioner inkluderar:
• 100 % rent nitrocellulosamembran
• —Spara tid bekvämt med förskurna ark eller välj rullformat för flexibiliteten att skära till den idealiska storleken
• Kompatibel med vanliga överföringsförhållanden och detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, kemiluminescens, fluorescens och radiomärkning
• Hög bindningsaffinitet ger —utmärkt proteinbindning, blockerar lätt och kräver inte förvätning med alkohol
• Låg bakgrund: producera högkvalitativa data med låg bakgrundssignal i både kemiluminescerande och fluorescerande western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Beskrivning Nitrocellulosamembran, 0,45μ m, 8 x 8 cm
Bindande kapacitet ∼45 –60μ g/cm ^ av BSA
Kvantitet 15 förskurna membran
Formatera Ark
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,45μ m
Innehåll och lagring Förvara membran plant vid rumstemperatur, borta från kemiska ångor. Vissa lösningsmedelsångor kan delvis lösa upp membranen, vilket kommer att störa porstrukturen. Håll membran borta från direkt solljus. Solljus kan göra att nitrocellulosan torkar och blir spröd.
Obs: Nitrocellulosamembranfilter är mycket brandfarliga. Håll borta från värme och öppen låga. Flampunkten är cirka 2 °C. Membran kan steriliseras genom ångautoklavering vid 121 °C.
Frakt skick Rumstemperatur
Mått (LxB) 8 x 8 cm
Tillräckligt för 15 mini-gel-fläckar
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • NITROCELLULOSE MEMBRANE, 0.45U
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nitrocellulose