Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nitrocellulosa strippningsbuffert (10X)
Produktkod. 15424909
Change view
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424909 500 ml 500ml
15414909 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424909 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62541.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1183.20 SEK
    964.65 SEK / 500ml
    Save 218.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Idealisk för borttagning av sekundär antikropp efter detektion av mycket rikliga mål. Nitrocellulosastrippningsbuffert kan fungera bra med nitrocellulosamembran eller antikroppsfärgämneskonjugat. Det används också för nukleinsyra- och proteinrelaterade blotting-arbeten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Stripping Buffer
Form Vätska
Kvantitet 500 ml
Koncentration 10X
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.