Läs mer
Nitrocyclopentane, 99%
Produktkod. 11317955
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11317955
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08029.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2562-38-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2562-38-1
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
MDL-nummer MFCD00001362
InChI-nyckel CJSZWOGCKKDSJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, nitro, nitrocyclopentase, ccris 5057, nitro-cyclopentane, acmc-20ak2p, nitrocyclopentane, cjszwogckkdsjg-uhfffaoysa
PubChem CID 75714
IUPAC-namn nitrocyclopentane
LEDER [O-][N+](=O)C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrocyclopentane
Densitet 1.082
Kokpunkt 179°C to 180°C
Flampunkt 67°C (152°F)
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 1 g
Beilstein 907079
Formel vikt 115.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.