missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nitroethane-1,1-d2, CDN

Produktkod. 30319978
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319978 5 g
30316049 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319978 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND17205G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nitroethane-1,1-D2
CAS 13031-33-9
Molekylformel C2 D2 H3 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym Ethane-1,1-d2, 1-nitro- (7 CI, 8 CI, 9 CI), 1-Nitroethane-1,1-d2, Nitroethane-d2, Nitroethane-1,1-D2
InChI formel InChI=1 S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3/i2D2
LEDER [2 H]C([2 H])(C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,1-dideuterio-1-nitroethane
Molekylvikt (g/mol) 77.079
Formel vikt 77.045 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.