missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nitroethane-d5, CDN

Produktkod. 30328655
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30328655 0.25 g -
30319202 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30328655 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND52620.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nitroethane-D5
CAS 57817-88-6
Molekylformel C2 D5 N O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym Ethane-d5, nitro- (9 CI), Nitroethane-d5, 1-Nitroethane-1,1,2,2,2-d5
InChI formel InChI=1 S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3/i1D3,2D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-nitroethane
Molekylvikt (g/mol) 80.0974
Formel vikt 80.0634 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.