Läs mer
Nitrofen, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16349367 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16349367 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 16349367 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Nitrofen1836-75-51000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrofen
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 1836-75-5, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Method 8081, 8270
Molekylformel C12H7Cl2NO3
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
IUPAC-namn 2,4-dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 284.092
PubChem CID 15787
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only