missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nitrofluorescein, Isomer 1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrofluorescein','Isomer 1 |
| CAS | 3326-35-0 |
| Molekylformel | C20 H11 N O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H11NO7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)20(15)14-4-1-10(21(25)26)7-13(14)19(24)28-20/h1-9,22-23H |
| LEDER | Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)[N+](=O)[O-])c1 |
| IUPAC-namn | 3',6'-dihydroxy-6-nitrospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.3 |
| Formel vikt | 377.0536 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?