Läs mer
Nitroflurbiprofen, MedChemExpress
Produktkod. 16453089
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16453089 1 mg 1mg
16480626 20 mg -
16450109 10 mg -
16402308 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16453089 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00013
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Nitroflurbiprofen is a cyclooxygenase (COX) inhibitor with nitric oxide (NO)-donating properties, modulates the increased intrahepatic vascular tone in portal hypertensive cirrhotic rats.
Nitroflurbiprofen is a cyclooxygenase (COX) inhibitor with nitric oxide (NO)-donating properties, modulates the increased intrahepatic vascular tone in portal hypertensive cirrhotic rats.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitroflurbiprofen
CAS 158836-71-6
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H20FNO5
Kvantitet 1 mg
Synonym HCT 1206 NO-flurbiprofen Nitroxybutyl flurbiprofen
LEDER O=C(OCCCCO[N+]([O-])=O)C(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C(F)=C1
Molekylvikt (g/mol) 361.36
Formel vikt 361.36
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation