Läs mer
Nitrofural, LoGiCal
Produktkod. 30460130
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460130 10 mg
1 options
Produktkod. 30460130 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0943.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrofurazone
CAS 59-87-0
Analyt- eller komponentnamn Nitrofurazone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 N4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinecarboxamide, 1-(5-Nitrofurfurylidene)semioxamazide, (5-Nitro-2-furfurylidenamino)urea, 1-(5-Nitro-2-furfurylidene)semicarbazide, 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, semicarbazone, 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, 5-Nitro-2-furfuraldehyde semicarbazone, 5-Nitrofurazone, 5-Nitrofurfural semicarbazone, Aldomycin, Alfucin, Amifur, Babrocid, Chemofuran, Coxistat, Fura-Septin, FuraZin, Furacilin, Furacilinum, Furacin, Furacine, Furacinetten, Furacoccid, Furacycline, Furalcyn, Furaldon, Furaplast, Furaseen, Furaskin, Furaziline, Furazol W, Furesol, Mammex, Mastofuran, Monafuracin, NFS, NSC 1602, NSC 2100, NSC 44009, Nefco, Nfz mix, Nifucin, Nifuzon, Nitrofural, Nitrofuraldehyde semicarbazone, Nitrofuran, Nitrofuran (bactericide), Nitrofurazone, Nitrozone, Otofural, Topifuran, Vabrocid, Veterinary nitrofurazone
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC(=O)N\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn [(E)-(5-nitrofuran-2-yl)metylideneamino]urea
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 198.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 198,0389 g/mol