Läs mer
Nitrofural, Mikromol™
Produktkod. 17930616
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17930616 500 mg
1 options
Produktkod. 17930616 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0943.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nitrofural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrofurazone
CAS 59-87-0
Analyt- eller komponentnamn Nitrofurazone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 N4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinecarboxamide, 1-(5-Nitrofurfurylidene)semioxamazide, (5-Nitro-2-furfurylidenamino)urea, 1-(5-Nitro-2-furfurylidene)semicarbazide, 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, semicarbazone, 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, 5-Nitro-2-furfuraldehyde semicarbazone, 5-Nitrofurazone, 5-Nitrofurfural semicarbazone, Aldomycin, Alfucin, Amifur, Babrocid, Chemofuran, Coxistat, Fura-Septin, FuraZin, Furacilin, Furacilinum, Furacin, Furacine, Furacinetten, Furacoccid, Furacycline, Furalcyn, Furaldon, Furaplast, Furaseen, Furaskin, Furaziline, Furazol W, Furesol, Mammex, Mastofuran, Monafuracin, NFS, NSC 1602, NSC 2100, NSC 44009, Nefco, Nfz mix, Nifucin, Nifuzon, Nitrofural, Nitrofuraldehyde semicarbazone, Nitrofuran, Nitrofuran (bactericide), Nitrofurazone, Nitrozone, Otofural, Topifuran, Vabrocid, Veterinary nitrofurazone
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
LEDER NC(=O)N\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn [(E)-(5-nitrofuran-2-yl)metylideneamino]urea
Molekylvikt (g/mol) 198.14
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 198,0389 g/mol