Läs mer
Nitrofurantoin 13C3, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrofurantoin 13C3 |
| CAS | 1217226-46-4 |
| Molekylformel | 13C3 C5 H6 N4 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+/i4+1,6+1,8+1 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2[13CH2][13C](=O)N[13C]2=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-(2,4,5-^{13}C_{3})1,3-diazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.14 |
| Formel vikt | 241.0439 g/mol |