Läs mer
Nitrofurantoin-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrofurantoin 13C3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+/i4+1,6+1,8+1 |
| Formel vikt | 241.0439 |
| Procent renhet | >95% |