Läs mer
Melford Nitrofurantoin
Produktkod. 30018589
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018589 1 g
30018591 25 g
30018590 100 g
30018592 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30018589 Leverantör Melford Leverantörsnummer N515001.0
Nitrofurantoin verkar genom att hämma bakteriella enzymer involverade i metabolismen av vissa föreningar, vilket leder till störningar av bakteriellt DNA, RNA och proteinsyntes.
Nitrofurantoin verkar genom att hämma bakteriella enzymer involverade i metabolismen av vissa föreningar, vilket leder till störningar av bakteriellt DNA, RNA och proteinsyntes.
Forskare kan använda nitrofurantoin som ett selektivt medel genom att införliva det i odlingsmedier för att främja tillväxten av celler eller organismer som har genmanipulerats för att uttrycka resistens mot detta antibiotikum. Det kan ha tillämpningar inom mikrobiologi och cellodlingsexperiment, särskilt i samband med antibiotikaselektion.
Specifikationer
CAS 67-20-9
Molekylformel C8H6N4O5
Kvantitet 1 g