Läs mer
Nitrofurantoin, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11449161 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449161 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11449161 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215588180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrofurantoin
CAS 67-20-9
Färg Orange-gul till gul
Analysprocentintervall 0.995
Molekylformel C8H6N4O5
MDL-nummer MFCD00003224
Kvantitet 100 g
Synonym nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
InChI-nyckel NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)metyliden]amino]imidazolidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 238.16
PubChem CID 6604200
ChEBI CHEBI:71415
Formel vikt 238.2
Fysisk form Kristallint pulver