Läs mer
Nitrofurantoin, Mikromol™
Produktkod. 18032300
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
18032300 500 mg
1 options
Produktkod. 18032300 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0506.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nitrofurantoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrofurantoin
CAS 67-20-9
Analyt- eller komponentnamn Nitrofurantoin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H6 N4 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nitrofurantoin, 1-[[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione, 1-(5-Nitro-2-furfurylidenamino)hydantoin, 1-(5-Nitro-2-furfurylideneamino)hydantoin, 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin, 5-Nitrofurantoin, Berkfurin, Chemiofuran, Cyantin, Cystit, FuaMed, Fur-ren, Furachel, Furadantin, Furadantine MC, Furadantoin, Furadoin, Furadoine, Furadonin, Furadonine, Furadontin, Furalan, Furantoin, Furantoina, Furatoin, Furina, Furobactina, Furophen T-Caps, Ituran, Macrobid, Macrodantin, N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-1-aminohydantoin, N-(5-Nitro-2-furfurylidine)-1-aminohydantoin, N-(5-Nitrofurfurylidene)-1-aminohydantoin, NSC 2107, NSC 44150, Nifurantin, Nitoin, Novofuran, Orafuran, Parfuran, Trantoin, Urantoin, Urizept, Uro-Tablinen, Urodin, Urofurin, Urolong, Welfurin, Zoofurin
InChI formel InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+
LEDER [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)cc1
IUPAC-namn 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)metylideneamino]imidazolidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 238.16
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 238,0338 g/mol