missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nitrofurantoin, TRC

Produktkod. 30040499
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040499 1 g
30135445 25 g
17909869 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30040499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4938501G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 67-20-9
Kemiskt namn eller material Nitrofurantoin
Formel vikt 238.0338
InChI formel InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+
IUPAC-namn 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione
Molekylformel C8 H6 N4 O5
Molekylvikt (g/mol) 238.16
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)cc1
Synonym Nitrofurantoin, 1-[[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione, 1-(5-Nitro-2-furfurylidenamino)hydantoin, 1-(5-Nitro-2-furfurylideneamino)hydantoin, 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin, 5-Nitrofurantoin, Berkfurin, Chemiofuran, Cyantin, Cystit, FuaMed, Fur-ren, Furachel, Furadantin, Furadantine MC, Furadantoin, Furadoin, Furadoine, Furadonin, Furadonine, Furadontin, Furalan, Furantoin, Furantoina, Furatoin, Furina, Furobactina, Furophen T-Caps, Ituran, Macrobid, Macrodantin, N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-1-aminohydantoin, N-(5-Nitro-2-furfurylidine)-1-aminohydantoin, N-(5-Nitrofurfurylidene)-1-aminohydantoin, NSC 2107, NSC 44150, Nifurantin, Nitoin, Novofuran, Orafuran, Parfuran, Trantoin, Urantoin, Urizept, Uro-Tablinen, Urodin, Urofurin, Urolong, Welfurin, Zoofurin
Visa mer Visa mindre

Specifikationer

Kvantitet 1 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.