Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrofurantoin |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 25 g |
| IUPAC-namn | 1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)metyliden]amino]imidazolidin-2,4-dion |
| Formel vikt | 238.2 |
| Fysisk form | Kristaller |