Läs mer
Nitrofurantoin Gula kristaller. MP Biomedicals
Produktkod. 11459161 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459161 250 g 250g
11439161 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459161 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215588183
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 67-20-9
Molekylformel C8H6N4O5
Molekylvikt (g/mol) 238.16
MDL-nummer MFCD00003224
InChI-nyckel NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Synonym nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
PubChem CID 6604200
ChEBI CHEBI:71415
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrofurantoin
Färg Gult
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)metylidenamino]imidazolidin-2,4-dion
Formel vikt 238.2
Fysisk form Kristaller
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitrofurantoin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrofurantoin