Läs mer
Nitrofurat, TRC
Produktkod. 30135777
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135777 10 g
30008421 250 mg
30003803 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135777 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49595510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-12-5
Molekylformel C5H3NO5
Molekylvikt (g/mol) 157.08
Synonym Nitrofuroic Acid, 5-Nitro-2-furancarboxylic Acid, 5-Nitro-2-furoic Acid, 5-Nitro-2-furylcarboxylic Acid, 5-Nitrofuroic Acid, 5-Nitropyromucic Acid, NSC 6452
IUPAC-namn 5-nitrofuran-2-karboxylsyra
LEDER C1=C(C(=O)O)OC(=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrofurate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H3NO5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)
Formel vikt 157.0011