Läs mer
Nitrofurazone 13C,15N2 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrofurazone 13C,15N2 |
| CAS | 1217220-85-3 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | 13C C5 H6 15N2 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Nitrofurazone-13C,15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+/i6+1,8+1,9+1 |
| LEDER | N[13C](=O)[15NH]\[15N]=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | [(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.116 |
| Visa mer |