Läs mer
Kvävekalibreringsset: 0-100 mg/kg i isooktan, VHG™
Beskrivning
Kvävekalibreringsset: 0-100 mg/kg i isooktan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrogen |
| CAS | 7727-37-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nitrogen |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | N2 |
| Koncentration | 0-100 mg/kg |
| Synonym | Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14 |
| InChI formel | InChI=1S/N2/c1-2 |
| LEDER | N#N |
| IUPAC-namn | Molekylärt kväve |
| Visa mer |