Läs mer
Aalborg™ Kvävedirektflödesrör 150 mm referensskala
Produktkod. 11758288
Change view
Luftflödeshastighet:
500 ml/min.
Produktkod. Luftflödeshastighet
11758288 500 ml/min.
1 options
Produktkod. 11758288 Leverantör Aalborg™ Leverantörsnummer FT11206SAVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1249.50 SEK
    965.05 SEK / Paket med 1
    Save 284.45 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Aalborg™ Kväve direktflödesrör 150 mm referensskala kompletterar en flödesmätare, som används i vätskesystem för att indikera vätskans flödeshastighet.
  • Direktavläsningsrör är enkla.
  • Mätskalan på vart och ett av dessa rör läser av det faktiska flödet vid standardförhållanden i ett urval av engelska eller metriska enheter.
  • Att erhålla faktiska flödeshastigheter med dessa rör kräver användning av en referensskala flödeskorrelationstabell.
  • Referensskala rör är användbara vid mätning av flödeshastigheter för andra gaser än luft och/eller för icke-standardiserade förhållanden.
Specifikationer
Typ Direktflödesrör för kväve
Bredd (metrisk) 150 mm
Luftflödeshastighet 500 ml/min.