Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kväverör (Schlenk-rör) med PTFE nålventilstoppkran
Produktkod. 11923421
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11923421 250 ml
11983411 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11923421 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 03370649
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • PTFE nålventil avstängningskran
  • Med konisk jordfog och PTFE-avstängningskran
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Duran Glas