Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kväverör (Schlenk-rör) med PTFE nålventilstoppkran
Produktkod. 11983411
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11983411 10 ml
11923421 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11983411 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 03370613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 SEK
    826.92 SEK / Paket med 1
    Save 223.08 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • PTFE nålventil avstängningskran
  • Med konisk jordfog och PTFE-avstängningskran
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Duran Glas