Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kväverör (Schlenk-rör) med PTFE nålventilstoppkran
Produktkod. p-7222596
Kapacitet (metrisk):
10 ml
250 ml
Produktkod. 11923421
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03370649
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • PTFE nålventil avstängningskran
  • Med konisk jordfog och PTFE-avstängningskran
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Duran Glas