Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kväverör med NS kran, uttag
Beskrivning:
Kapacitet: 10 ml
Kapacitet: 25 ml
Kapacitet: 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med konisk slipad led och NS kran
- Slipad fog har hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kapacitet: 25 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Inkluderar | Hylsa och NS Avstängningskran |
| Produkttyp | Kvävgasrör |