Läs mer
Nitroguanidine (Wetted with water >20%), TRC
Produktkod. 30465485
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30465485 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30465485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN496000100MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitroguanidine
CAS 556-88-7
Molekylformel C H4 N4 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Guanidine','N-nitro-, Guanidine','nitro- (8CI,9CI), N-Nitroguanidine, 1-Nitroguanidine, 2-Nitroguanidine, N1-Nitroguanidine, NQ, NSC 41036, Nitroguanidine, N''-Nitroguanidine, Picrite, Picrite (propellant), α-Nitroguanidine, β-Nitroguanidine
InChI formel InChI=1S/CH4N4O2/c2-1(3)4-5(6)7/h(H4,2,3,4)
LEDER NC(=N)N[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-nitroguanidine
Molekylvikt (g/mol) 104.07
Formel vikt 104.0334