Läs mer
Nitroguanidine (Wetted with water >20%), TRC
Produktkod. 30482151
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30482151 25 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30482151 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49600025G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitroguanidine
CAS 556-88-7
Molekylformel C H4 N4 O2
Kvantitet 25 g
Synonym Guanidine','N-nitro-, Guanidine','nitro- (8CI,9CI), N-Nitroguanidine, 1-Nitroguanidine, 2-Nitroguanidine, N1-Nitroguanidine, NQ, NSC 41036, Nitroguanidine, N''-Nitroguanidine, Picrite, Picrite (propellant), α-Nitroguanidine, β-Nitroguanidine
InChI formel InChI=1S/CH4N4O2/c2-1(3)4-5(6)7/h(H4,2,3,4)
LEDER NC(=N)N[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-nitroguanidine
Molekylvikt (g/mol) 104.07
Formel vikt 104.0334