Läs mer
Nitroguanidine (Wetted with water >20%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitroguanidine |
| CAS | 556-88-7 |
| Molekylformel | C H4 N4 O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Guanidine','N-nitro-, Guanidine','nitro- (8CI,9CI), N-Nitroguanidine, 1-Nitroguanidine, 2-Nitroguanidine, N1-Nitroguanidine, NQ, NSC 41036, Nitroguanidine, N''-Nitroguanidine, Picrite, Picrite (propellant), α-Nitroguanidine, β-Nitroguanidine |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N4O2/c2-1(3)4-5(6)7/h(H4,2,3,4) |
| LEDER | NC(=N)N[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-nitroguanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.07 |
| Formel vikt | 104.0334 |