Läs mer
Nitromatan i dimetylsulfoxid, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16369757 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16369757 1 mL
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16369757 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer USPS2722DMSO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Nitrometan75-52-5250 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitromethane in Dimethyl Sulfoxide
Namnnotering USP 467 Standard
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 75-52-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Explosionsgräns 1.8% (volume); 63% (volume)
Tändpunkt 270°C
Ångtryck 2.5 hPA (20°C)
Analyt- eller komponentnamn Nitromethane
Densitet 1.1g/cm3
Fysisk form Vätska
Molekylformel CH3NO2
MDL-nummer MFCD00007400
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[N+]([O-])=O
Element Nitromethane
IUPAC-namn nitrometan
Lösningsmedel eller matris Dimethyl Sulfoxide
Molekylvikt (g/mol) 61.04
PubChem CID 6375
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:77701
Kvalitet USP
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 250μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stock VOA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning