Läs mer
Nitrometan, 98+%
Produktkod. 11489393
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489393 2500 g 2500g
11469393 100 g 100g
11479393 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11489393 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11806.0E
 Begränsad artikel
I lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-52-5 | CH3NO2 | 61,04 g/mol
Nitrometan används som stabilisator av halogenerade organiska lösningsmedel, raket- och racingbränsle och en kemisk mellanprodukt. Det används också som lösningsmedel för cyanoakrylatlim, polymerer och vaxer. Den fungerar som en Michael-donator och lägger till alfa,beta-omättade karbonylföreningar genom 1,4-addition i Michael-reaktionen. Det fungerar som ett lösningsmedel som används för extraktioner, reaktionsmedium och som ett rengöringsmedel. Vidare används det vid tillverkning av läkemedel, sprängämnen, fibrer och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Nitrometan används som stabilisator av halogenerade organiska lösningsmedel, raket- och racingbränsle och en kemisk mellanprodukt. Det används också som lösningsmedel för cyanoakrylatlim, polymerer och vaxer. Den fungerar som en Michael-donator och lägger till alfa,beta-omättade karbonylföreningar genom 1,4-addition i Michael-reaktionen. Det fungerar som ett lösningsmedel som används för extraktioner, reaktionsmedium och som ett rengöringsmedel. Vidare används det vid tillverkning av läkemedel, sprängämnen, fibrer och beläggningar.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleter, aceton, koltetraklorid och alkali. Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med aminer, starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och koppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-52-5
Molekylformel CH3NO2
Molekylvikt (g/mol) 61.04
MDL-nummer MFCD00007400
InChI-nyckel LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
IUPAC-namn nitrometan
LEDER C[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Nitromethane
Smältpunkt -29 °C
Densitet 1.130
Kokpunkt 101 °C
Flampunkt 35 °C (95 °F)
Analysprocentintervall ≥98%
Brytningsindex 1.382
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1698205
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, etyleter, aceton, koltetraklorid och alkali. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 61.04
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nitromethane
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitromethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.