Läs mer
Nitromethane, ≥99.0%, ReagentPlus™, Honeywell™
Produktkod. 15628340 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15628340 25 mL 25ml
15632300 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15628340 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 23073125ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 75-52-5
Molekylformel CH3NO2
Molekylvikt (g/mol) 61.04
MDL-nummer MFCD00007400
InChI-nyckel LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
IUPAC-namn nitromethane
LEDER C[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitromethane
Densitet 1.127g/mL at 25°C
Flampunkt 36°C (96.8°F)
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1261
Beilstein 1698205
Formel vikt 61.04g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ReagentPlus