Läs mer
Nitrometan, 99+%, för analys
Produktkod. 10012800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10012800 500 mL Glasflaska 500ml
10671443 100 mL Glasflaska 100ml
10423455 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10012800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213375000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 SEK
    1246.33 SEK / 500ml
    Save 38.67 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 75-52-5 | CH3NO2 | 61,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-52-5
Molekylformel CH3NO2
Molekylvikt (g/mol) 61.04
MDL-nummer MFCD00007400
InChI-nyckel LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
IUPAC-namn nitrometan
LEDER C[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitromethane
Namnnotering P.A.
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -29,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 100,0 °C till 102,0 °C
Flampunkt 35 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3NO2
Brytningsindex 1,3805 till 1,3825
Kvantitet 500 mL
Beilstein 01, 74
Rester efter avdunstning 0,005% max.
Fieser 01,739; 04,357; 09,323; 13,199
Merck Index 15, 6698
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 95 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och dimetylformamid
Viskositet 0,61 mPa (25 °C)
Formel vikt 61.04
Procent renhet 99+%
Kvalitet Analys
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.