Läs mer
Nitrometan-d3, för NMR, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16348216 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
16348216 5 mL
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16348216 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 SEK
    1257.46 SEK / 5ml
    Save 122.54 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitromethane-d3
Densitet 1.1800 g/mL, 1.18
Flampunkt 35 °C
Brytningsindex 1.3795
Kvantitet 5 mL
CAS 13031-32-8
Kokpunkt 100,0 °C till 102,0 °C
Molekylformel CH3NO2
Linjär formel CD3NO2
MDL-nummer MFCD00044214
InChI-nyckel LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
LEDER [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
IUPAC-namn nitro(²H3)metan
Molekylvikt (g/mol) 64.06
Formel vikt 64.06
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.