Läs mer
Nitrometan-d3, för NMR, 99 atom % D
Produktkod. 10104230 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10104230 5 mL Glasflaska 5ml
10533531 10 mL Glasflaska 10ml
10772011 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10104230 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 166370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 SEK
    932.52 SEK / 5ml
    Save 82.48 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13031-32-8
Molekylformel CH3NO2
Molekylvikt (g/mol) 64.06
MDL-nummer MFCD00044214
InChI-nyckel LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Synonym nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
PubChem CID 123293
IUPAC-namn trideuterio(nitro)metan
LEDER [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitromethane-d3
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99 atom % D
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Deuterium (D) 98,5 % min.
Flampunkt 35 °C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.3795
Vatten 0,1 % max. (K.F.)
Kvantitet 5 mL
Kokpunkt 100,0 °C
Linjär formel CD3NO2
Formel vikt 64.06
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitromethane-d3
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.