Läs mer
Nitrometan-d3 (reagenskvalitet), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitromethane-D3 |
| CAS | 13031-32-8 |
| Molekylformel | C D3 N O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1 S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | Trideuterio(nitro)metan |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.058 |
| Formel vikt | 64,035 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 99 % kemisk renhet |